Tisk…
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19782.06 A19782.14 A19782.22
A19782.06EA 1410 CZK
A19782.06 A19782.14 A19782.22
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 60811-21-4 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 2206652 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00051794
Vzorec: C₆H₃BrClF
Bod varu: 188…190 °C
Hustota: 1,727
Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051794
CAS číslo: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9,III