Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 1060 CZK
A17503.06 A17503.14 A17503.22
bromkrezolová zeleň sodná sůl
bromkrezolová zeleň sodná sůl
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4