Tisk…

Chlorečnan draselný ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

A17075.0B A17075.0I A17075.30
A17075.0BEA 2600 CZK
A17075.0B A17075.0I A17075.30
Chlorečnan draselný ≥99%
Chloritan draselný

Purity: 99+% CAS No.: 3811-04-9 Molecular Formula: KClO3 Formula Weight: 122.55 Odour: Odourless Melting Point: 368° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7620 UN No.: 1485 MDL No.: MFCD00011361

Vzorec: KClO₃
Bod varu: 400 °C (rozkl.)
Bod tání: 368 °C
Hustota: 2,32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011361
CAS číslo: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7620

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR