Tisk…

Kyselina 3,5-dinitrosalicylová ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 1520 CZK
A16988.18 A16988.0B A16988.30
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová ≥97%
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová

Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661

Vzorec: C₇H₄N₂O₇
Bod tání: 169…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007104
CAS číslo: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR