Tisk…

Kyselina sorbová ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A16196.0B A16196.0I A16196.30 A16196.36
A16196.0BEA 2630 CZK
A16196.0B A16196.0I A16196.30 A16196.36
Kyselina sorbová ≥99%
Kyselina sorbová

Purity: 99% CAS No.: 110-44-1 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 132-135° Boiling Point: 228° dec. Beilstein Reference: 1741831 Merck Reference: 14,8721 MDL No.: MFCD00002703

Vzorec: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Bod varu: 228 °C (rozkl.)
Bod tání: 132…135 °C
Hustota: 1,205
Bod vzplanutí: 127 °C (260 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002703
CAS číslo: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,8721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR