Tisk…

Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate

A15736.0E A15736.22 A15736.36
A15736.0EEA 7550 CZK
A15736.0E A15736.22 A15736.36
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥98%
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát

Purity: 98+% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023

Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Bod tání: 69…71 °C
Hustota: 1,85
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 14,7631

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR