Tisk…
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15209.22
A15209.22EA 11120 CZK
A15209.22
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
5-Chloro-2-thenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 24065-33-6 Molecular Formula: C5H3ClO2S Formula Weight: 162.60 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 118361
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041426
CAS číslo: 24065-33-6