Tisk…

4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 1450 CZK
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenone

Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572

Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 221…225 °C
Hustota: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002358
CAS číslo: 611-99-4
EINECS: 210-288-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR