Tisk…

Kyselina cyklohexankarboxylová ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A14693.30 A14693.0B A14693.36 AB115135.0250
A14693.30EA 1400 CZK
A14693.30 A14693.0B A14693.36 ABCRAB115135.0250
Kyselina cyklohexankarboxylová ≥98%
Kyselina cyklohexankarboxylová

Purity: 98% CAS No.: 98-89-5 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 118°(244°F) Refractive Index: 1.4610 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 970529 Merck Reference: 14,2724 MDL No.: MFCD00001461

Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 231…233 °C
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,048
Bod vzplanutí: 118 °C (244 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001461
CAS číslo: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Merck Index: 14,2724

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR