Tisk…
1,5-Difenylkarbazid 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
A14060.14 A14060.22 A14060.36
A14060.14EA 2240 CZK
A14060.14 A14060.22 A14060.36
1,5-Difenylkarbazid 97
1,5-Difenylkarbazid
Purity: 97+% CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Melting Point: 170-176° Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242.28
Bod varu: 454
Bod tání: 170…176 °C
Hustota: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003013
CAS číslo: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM