Tisk…

2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 1720 CZK
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde

Purity: 98% CAS No.: 2144-08-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2328658

Vzorec: C₇H₆O₄
Bod varu: 332 °C (1013 hPa)
Bod tání: 159…163 °C
Hustota: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003325
CAS číslo: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR