Tisk…
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13615.03 A13615.06
A13615.03EA 1050 CZK
A13615.03 A13615.06
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
4'-tert-Butylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 943-27-1 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: 17-18° (dimorphic) Boiling Point: 107-108°/5mm MDL No.: MFCD00017256
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Bod varu: 107…108 °C (5 mmHg)
Bod tání: 17…18 °C (dimorphic)
Hustota: 0,964
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017256
CAS číslo: 943-27-1
EINECS: 213-399-3