Tisk…

2-Bromobenzoic acid ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 17950 CZK
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Bromobenzoic acid ≥98%
2-Bromobenzoic acid

Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266

Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146…150 °C
Hustota: 1,930
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002402
CAS číslo: 88-65-3
EINECS: 201-848-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR