Tisk…

Oxid zirkoničitý ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide

A13578.22 A13578.0E A13578.36
A13578.22EA 776 CZK
A13578.22 A13578.0E A13578.36
Oxid zirkoničitý ≥99%
Oxid zirkoničitý
Vzorec: ZrO₂
Bod varu: 4300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2680 °C
Hustota: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011310
CAS číslo: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR