Tisk…

Fosfinát sodný monohydrát, (H₂O 12-17%) ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Sodium phosphinate monohydrate

A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 5940 CZK
A13385.0E A13385.36
Fosfinát sodný monohydrát, (H₂O 12-17%) ≥97%
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105.99
Bod tání: 90
Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06252379
CAS číslo: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR