Tisk…

Jodid amonný ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A12498.0E A12498.22 A12498.36
A12498.0EEA 33630 CZK
A12498.0E A12498.22 A12498.36
Jodid amonný ≥98%
Jodid amonný

Purity: 98+% CAS No.: 12027-06-4 Molecular Formula: NH4I Formula Weight: 144.94 Refractive Index: 1.7031 Odour: Odourless Merck Reference: 14,529 MDL No.: MFCD00011424

Vzorec: NH₄I
Bod tání: 551 °C (subl.)
Hustota: 2,514
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011424
CAS číslo: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 14,529

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR