Tisk…

1-Bromo-2-chlorobenzene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A11782.0B A11782.18 A11782.30
A11782.0BEA 16820 CZK
A11782.0B A11782.18 A11782.30
1-Bromo-2-chlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chlorobenzene

Purity: 98+% CAS No.: 694-80-4 Molecular Formula: C6H4BrCl Formula Weight: 191.46 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5815 Melting Point: -13° Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 1855303 MDL No.: MFCD00000532

Vzorec: C₆H₄BrCl
Bod varu: 203…205 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,649
Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000532
CAS číslo: 694-80-4
EINECS: 211-775-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR