Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
A11360.0B A11360.18 A11360.30
A11360.0BEA 10710 CZK
A11360.0B A11360.18 A11360.30
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 402-31-3 Molecular Formula: C8H4F6 Formula Weight: 214.11 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3790 Odour: Aromatic Melting Point: -35° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 2052589 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000392
Vzorec: C₈H₄F₆
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,378
Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000392
CAS číslo: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III