Tisk…
α,2-Dibromotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11285.09 A11285.18 A11285.30
A11285.09EA 1730 CZK
A11285.09 A11285.18 A11285.30
α,2-Dibromotoluene ≥98%
α,2-Dibromotoluene
Purity: 98% CAS No.: 3433-80-5 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 127-129°/19mm Beilstein Reference: 971015 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000173
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 127…129 °C (19 mmHg)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000173
CAS číslo: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 1759
ADR: 8,II