Tisk…
4'-Ethoxyacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11031.06 A11031.14 A11031.22
A11031.06EA 1010 CZK
A11031.06 A11031.14 A11031.22
4'-Ethoxyacetophenone ≥98%
4'-Ethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1676-63-7 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 145-146°/13mm Beilstein Reference: 636783 MDL No.: MFCD00009095
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 145…146 °C (13 mmHg)
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: 134 °C (273 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009095
CAS číslo: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6