Tisk…
Chlorid cesný
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Cesium Chloride
A1098.1000
A1098.1000EA 40320 CZK
A1098.1000
Chlorid cesný
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021