Tisk…
Kyselina barbiturová 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
A10934.14 A10934.22 A10934.36
A10934.14EA 903 CZK
A10934.14 A10934.22 A10934.36
Kyselina barbiturová 99
Kyselina barbiturová
Purity: 99% CAS No.: 67-52-7 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Flash Point: 150°(302°F) pH: 2-3 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 120502 Merck Reference: 14,963 MDL No.: MFCD00006666
Vzorec: C₄H₄N₂O₃
MW: 128.09
Bod varu: 441
Bod tání: ∼ 250 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006666
CAS číslo: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966