Tisk…

4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A10804.14 A10804.06 A10804.22
A10804.14EA 2340 CZK
A10804.14 A10804.06 A10804.22
4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%
4-Bromo-2-fluorophenol

Purity: 97+% CAS No.: 2105-94-4 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 1861281 MDL No.: MFCD00011722

Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod varu: 82…83 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,744
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011722
CAS číslo: 2105-94-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR