Tisk…

3,4-Dichlorotoluene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A10763.0B A10763.30
A10763.0BEA 3920 CZK
A10763.0B A10763.30
3,4-Dichlorotoluene ≥98%
3,4-Dichlorotoluene

Purity: 98% CAS No.: 95-75-0 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5470 Melting Point: ca -15° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 1931687 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000556

Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 200…202 °C
Bod tání: ∼–15 °C
Hustota: 1,251
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000556
CAS číslo: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN: 3082
ADR: 9,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR