Tisk…

p-Xylen, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,4-Dimethylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

95680-50ML
95680-50MLEA 0 CZK
95680-50ML
p-Xylen, Supelco®
p-Xylen
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 138.3
Bod tání: 13
Hustota: 0.861 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008556
CAS číslo: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a0084e1d702dbd6c3833de01087012a02ff617&vid=21c048ea5ad3863f547bb1f055a1d816c963b8b3&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR