Tisk…
Benzylalkohol ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
9050-01EA 3580 CZK
9050-01
Benzylalkohol ≥99.5%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Benzylalkohol
Vzorec: C₆H₅CH₂OH
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004599
CAS číslo: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (C₆H₅CH₂OH) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Ignition ≤0.005 %
Solubility in H₂O Passes Test
Chlorinated Compounds (as Cl) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %