Tisk…

FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® zA

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin, Petroleum ether, Petroleum spirit

88264.290EA 2830 CZK
88264.290 88264.360 88264.460
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® zA
FAM benzine
Bod varu: 65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.76 g/cm3 (15 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00282001
CAS číslo: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR