Tisk…
Dusičnan stříbrný 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1078301
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
87924.290EA 3894 CZK
87924.290
Dusičnan stříbrný 0.25 mol/l (0.25 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1078301
Dusičnan stříbrný
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Hustota: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Performance test Passes test