Tisk…
bromtymolová modř 1% DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
87797.180EA 1308 CZK
87797.180
bromtymolová modř 1% DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
bromtymolová modř
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39
Bod varu: 152 °C
Bod tání: –61 °C
Bod vzplanutí: 58 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
UN: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01430