Tisk…
Propylenkarbonát ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
87076.290EA 1260 CZK
87076.290 87076.460
Propylenkarbonát ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Propylenkarbonát
Vzorec: C₄H₆O₃
MDL Number: MFCD00005385
CAS číslo: 108-32-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid