Tisk…

Oxid vanadičný ≥98%, GPR RECTAPUR®

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide

87054.180EA 1670 CZK
87054.180 87054.260
Oxid vanadičný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
MDL Number: MFCD00011457
CAS číslo: 1314-62-1
UN: 2862
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay ≥ 98 %
Appearance Brown crystalline powder
Total N (Nitrogen) ≤ 0.1 %
Cl (Chloride) ≤ 0.1 %
PO₄ (Phosphate) ≤ 0.1 %
SO₄ (Sulphate) ≤ 0.1 %
Fe (Iron) ≤ 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR