Tisk…

Tetrabutylammonium chloride, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

86852-10G-F 86852-50G-F
86852-10G-FEA 13990 CZK
86852-10G-F 86852-50G-F
Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Bod tání: 83…86 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45025c6df0bc8b42e62080edc9736c6fb703ba9a&vid=75d8443b4fdcc3e3b9b24b7154919d71ea3a82b7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR