Tisk…
Kyselina octová 2%, VOLUSOL®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
86139.310EA 958 CZK
86139.310
Kyselina octová 2%, VOLUSOL®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 1.9 --> 2.1 %