Tisk…
Bromid draselný 0.1 M aqueous solution
Dodavatel: VWR Chemicals
85808.290EA 678 CZK
85808.290
Bromid draselný 0.1 M aqueous solution
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435
Bod tání: 730
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701