Tisk…
Amylacetát 98,5 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
85737.290EA 1950 CZK
85737.290
Amylacetát 98,5 GC_ASSAY_METHOD, GPR RECTAPUR®
Amylacetát
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 149
Bod tání: -71
Bod vzplanutí: 23
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009500
CAS číslo: 628-63-7
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colourless liquid
Assay (GC) min. 98.5 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.875 - 0.877
Identity (IR) Passes test