Tisk…
Diethylether, Wasser_0,005 99,8 Stabilised
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilization: 0.5 - 1.5 % (w/v) EtOH
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85022.290EA 6590 CZK
85022.290
Diethylether, Wasser_0,005 99,8 Stabilised
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12
Bod varu: 35
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water Max. 0.0050 %
Stabilizer (EtOH) 0.5 - 1.5 % w/v%