Tisk…

Silikagel 60, irregular 40 - 63 µm Chromatography_flash

Dodavatel: VWR Chemicals

84894.290EA 2130 CZK
84894.290 84894.320 84894.360 84894.460
Silikagel 60, irregular 40 - 63 µm Chromatography_flash
Silikagel
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230 °C
Bod tání: >1600 °C
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR