Tisk…

Isooktán, BAKER ANALYZED® Pest_Residual, J.T.Baker®

Dodavatel: Avantor

Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane

8469.2500EA 6200 CZK
8469.2500
Isooktán, BAKER ANALYZED® Pest_Residual, J.T.Baker®
Izooktán
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23
Bod varu: 99.2
Bod tání: -107
Bod vzplanutí: -12
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR