Tisk…

Ethylacetát ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Acetic acid ethyl ester

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

84532.550EA 124320 CZK
84532.550 84532.460 84532.950
Ethylacetát ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 77.1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0.902
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR