Tisk…
Methanol-D4 (98% D) with 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
84116.0010EA 3270 CZK
84116.0010
Methanol-D4 (98% D) with 0.03% TMS for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
MW: 36.01
Bod varu: 65.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0.888
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044637
CAS číslo: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water (HDO+D2O) Max. 0.03 %