Tisk…
Ethylacetát 99,8, PESTINORM® GC_capillary
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83963.320EA 4060 CZK
83963.320
Ethylacetát 99,8, PESTINORM® GC_capillary
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 77.1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.05 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l