Tisk…
E/E absolute, Wasser_0,003 99,8
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl alcohol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83672.290EA 5430 CZK
83672.290 83672.230 83672.269
E/E absolute, Wasser_0,003 99,8
Ethanol
Láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Upozornení: VÝSTRAHA: Tento alkohol podléhá regulaci. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce společnosti VWR.
Vzorec: C₂H₅OH
MW: 46.07
Bod varu: 78.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003568
CAS číslo: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806