Tisk…

Diethylether 99,5 Stabilised, PESTINORM® Pest_Residual

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane

Stabilization: < 1% EtOH
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled

83659.320EA 5980 CZK
83659.320
Diethylether 99,5 Stabilised, PESTINORM® Pest_Residual
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12
Bod varu: 35
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.50 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.0200 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR