Tisk…

Acetonitril 99,7, PESTINORM® Pest_Residual

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile

Filter 0,2 um_Nitrogen_filled

83657.320EA 6710 CZK
83657.320
Acetonitril 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
MW: 41.05
Bod varu: 81.6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45,7 °C
Hustota: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR