Tisk…

Cyklohexan 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene

Filter 0,2 um_Nitrogen_filled

83629.320EA 6780 CZK
83629.320 83629.290
Cyklohexan 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 81
Bod tání: 7
Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (230 nm) Min. 75.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR