Tisk…
Cleanroom paper, TexWrite® 22
Dodavatel: Texwipe
TX5811
818-0132EA 8670 CZK
818-0132
Cleanroom paper, TexWrite® 22
Papíry
TexWrite® 22, dokumentační listy z celulózy nasycené latexem bez organických plniv jsou vhodné do čistých prostor.
  • ideální pro zapisování poznámek, návody k přístrojům a pracovní návody
  • mohou být použity pro laserové tiskárny a fotokopírky
Formát: Kancelářský papír A4.
Balení: 250 listů na balení, 10 balení na karton (sáček v A sáčku).