Tisk…

Kyselina benzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22257.0100
8.22257.0100EA 680 CZK
8.22257.0100
Kyselina benzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…123 °C
Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 570 °C

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR