Tisk…

Kyselina 4-hydroxybenzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000
8.21814.0005EA 790 CZK
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000
Kyselina 4-hydroxybenzoová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…211 °C
Hustota: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002547
CAS číslo: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR