Tisk…

Tetrabutylamoniumhydrogensulfát for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.18858.0100 8.18858.0500
8.18858.0100EA 2860 CZK
8.18858.0100 8.18858.0500
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylamoniumhydrogensulfát
Vzorec: (C₄H₉)₄NHSO₄
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS číslo: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR