Tisk…

Kyselina L(+)-asparágová for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.16003.0100 8.16003.0500
8.16003.0100EA 914 CZK
8.16003.0100 8.16003.0500
Kyselina L(+)-asparágová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-asparágová
Vzorec: C₄H₇NO₄
Bod varu: 311 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251 °C
Hustota: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002616
CAS číslo: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point 269 - 271 °C (decomposition)
Molar Mass 133.1 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR